Learn More
Velp Scientifica™ Termorreactores para análisis COD ECO 8
Código de producto. 15389464 Tienda Velp Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
135 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
15389464 135 mm cada uno
1 options
Código de producto. 15389464
Marca: Velp Scientifica™ F101A0127
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Visualizzare prodotti alternativi
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Los termorreactores para análisis COD ECO 8 Velp Scientifica™ permiten la preparación de muestras para la determinación de elementos metálicos y no metálicos en materiales orgánicos e inorgánicos como minerales, aleaciones, piensos para animales, suelos, sedimentos y tejidos orgánicos.
  • Temperaturas de hasta 160 °C
  • Análisis de COD en solo 30 minutos
  • Cinco temperaturas de trabajo seleccionables
  • Cubierta del tubo de ensayo, protección del bloque calefactor y termostato de seguridad para mejorar la seguridad y fiabilidad
  • Puede procesar 8 muestras en tubos de ensayo de Ø 16 mm más una muestra en Ø 22 mm
Specifica
Para utilizar con (aplicación) Análisis COD
temp Ajustes de temperatura de 70 °, 100 °, 120 °, 150 ° y 160 °C.
Longitud (métrico) 135 mm
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.