Learn More
Descrizione
- Temperaturas de hasta 160 °C
- Análisis de COD en solo 30 minutos
- Cinco temperaturas de trabajo seleccionables
- Cubierta del tubo de ensayo, protección del bloque calefactor y termostato de seguridad para mejorar la seguridad y fiabilidad
- Puede procesar 8 muestras en tubos de ensayo de Ø 16 mm más una muestra en Ø 22 mm
Specifica
Specifica
| Para utilizar con (aplicación) | Análisis COD |
| temp | Ajustes de temperatura de 70 °, 100 °, 120 °, 150 ° y 160 °C. |
| Longitud (métrico) | 135 mm |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?