Learn More
Thermo Scientific™ Eco32I (EcoRV) (10 U/μL)
Código de producto. p-4521757 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2000 U
4000 U
5 × 2000 U
Tamaño de la unidad:
2000 unidades
4000 unidades
paquete de 5
10369529 2000 U 2000 unidades
11873823 5 × 2000 U paquete de 5
10829180 4000 U 4000 unidades
3 options
Código de producto. 10369529
Marca: Thermo Scientific™ ER0301
Edge
La enzima de restricción Eco32 I (EcoRV) reconoce los sitios de GAT^ATC y corta mejor a 37 °C en tampón R (isosquizómeros: EcoRV).
Las endonucleasas de restricción convencionales representan una gran colección de enzimas de restricción de alta calidad, optimizadas para funcionar en uno de los tampones del sistema de cinco tampones. Además, se proporciona el tampón universal Tango para mayor comodidad en digestiones dobles. Todas las enzimas muestran una actividad del 100 % en las condiciones de reacción y tampón recomendadas. Para garantizar uniformidad en el rendimiento, los tampones de enzimas de restricción Thermo Scientific contienen BSA previamente mezclada, lo que mejora la estabilidad de numerosas enzimas y fija sustancias contaminantes que pueden estar presentes en preparaciones de ADN.
Características destacadas
  • Calidad superior – Control de calidad estricto y proceso de fabricación líder del sector
  • Cómodo sistema de cinco tampones codificados por colores
  • Incluye tampón Tango universal para digestiones dobles
  • BSA premezclada en tampones de reacción
  • Amplia selección de especificidades de endonucleasas de restricción
Aplicaciones
  • Clonación molecular
  • Mapas de sitios de restricción
  • Genotipado
  • Southern blot
  • Polimorfismo en la longitud de fragmentos de restricción (RFLP)
  • SNP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 10 U/μl
Temperatura de la incubadora 37 °C
Cantidad 2000 U
Tipo de producto Eco32I (EcoRV)