Learn More
Sharpsguard™ Recipiente para residuos eco amarillo sin etiqueta
Código de producto. 17704854
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5,8 L
Tamaño de la unidad:
paquete de 40
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
17704854 5,8 L paquete de 40
1 options
Código de producto. 17704854
Marca: Sharpsguard™ DD473YLRNOLABEL
El nuevo recipiente Sharpsguard™ eco 7 amarillo sin etiqueta, fabricado con al menos un 40 % de plástico reciclado, se utiliza para la eliminación de objetos punzantes que no se han visto contaminados por medicamentos, pero no citotóxicos.
  • Sharpsguard™ eco 7 amarillo sin etiqueta es un recipiente multiuso con un mango de cubeta resistente para facilitar el transporte.
  • Está diseñado para adaptarse de forma segura a nuestra gama de soportes POUDS™.
  • Este recipiente se utiliza para su eliminación mediante incineración u otro proceso autorizado, y está diseñado para la consignación de residuos clasificados por códigos EWC: 18-01-01, 18-01-03, 18-01-09, 18-02-01, 18-02-02, 18-02-08.
Especificaciones
Capacidad (métrico) 5,8 L
Descripción Recipiente sin etiqueta
Diámetro exterior (métrico) 248 mm
Color Amarillo
Altura (métrico) 207 mm
Peso (métrico) 447 g
Para utilizar con (aplicación) Eliminación por incineración