Learn More
Uvex™ Bata de laboratorio de algodón 100 % para mujer Eco, ajuste normal
Código de producto. 15398742 Tienda Uvex Productos
Click to view available options
Tamaño:
36 estándar
38 estándar
40 estándar
Grande
44 estándar
46 estándar
48 estándar
50 estándar
5X-Grande
54 estándar
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15398742
Marca: Uvex™ 8150908
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Bata de laboratorio Eco para mujer ideal para el trabajo diario y adecuado para el lavado industrial.Cuenta con un ajuste ligeramente a medida y varios bolsillos para un almacenamiento cómodo.
  • Ideal para el trabajo diario y adecuado para el lavado industrial
  • Bolsillos en ambos lados con un bolsillo izquierdo en el pecho para un almacenamiento cómodo
  • Ajuste regular con costuras preformadas
  • Puños ajustables
  • Panel frontal oculto
  • Cuello con solapa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Tipo de producto General Purpose Lab Coat
Tamaño 50 estándar
Sexo Mujer
Material Algodón
Color Blanco
Tipo de tapón A presión
Estilo de manguito Ajustada con corchetes
Desechables No
Esterilidad No estéril
Resistencia None
Modelo Regular
N.º de bolsillos 3
Tipo de collarín Solapa
Estilo de manga Longitud completa
Tamaño del tórax (imperial) 50 in.
Tamaño del tórax (métrico) 127 cm
Longitud (métrico) 105 cm
Show More Show Less
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.