Description
- Ideal para el trabajo diario y adecuado para el lavado industrial
- Bolsillos en ambos lados con un bolsillo izquierdo en el pecho para un almacenamiento cómodo
- Ajuste regular con costuras preformadas
- Puños ajustables
- Panel frontal oculto
- Cuello con solapa
Specifications
Specifications
| Tipo de producto | General Purpose Lab Coat |
| Tamaño | 38 estándar |
| Sexo | Mujer |
| Material | Algodón |
| Color | Blanco |
| Tipo de tapón | A presión |
| Estilo de manguito | Ajustada con corchetes |
| Desechables | No |
| Esterilidad | No estéril |
| Resistencia | None |
| Show More |