Learn More
BOLA Eco-Stopcock-Plugs
Descripción
With grip and nut made of PP, washer included.
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Longitud (métrico) | 21,5 mm |
| Tamaño del tapón | M14 |
| Anchura (métrico) | 42 mm |
| Certificaciones/conformidad | FDA |
| Incluye | Sin orificio |