missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BOLA Eco-Stopcock-Plugs

Código de producto. 10210872
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
13,5 mm
18,2 mm
18,8 mm
19,5 mm
21,5 mm
24 mm
28 mm
29,2 mm
Incluye:
Con orificio
Sin orificio
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Incluye unitSize
10210872 18,2 mm Con orificio cada uno
10251392 21,5 mm Sin orificio cada uno
10007871 24 mm Sin orificio cada uno
10179691 29,2 mm Sin orificio cada uno
10037881 19,5 mm Sin orificio cada uno
10724113 28 mm Sin orificio cada uno
10607962 18,8 mm Con orificio cada uno
10416601 21,5 mm Con orificio cada uno
10561022 29,2 mm Con orificio cada uno
10323042 13,5 mm Con orificio cada uno
10 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 10210872

Marca: BOLA J122535

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Nut and grip made of PP red, washer made of PTFE Taper

With grip and nut made of PP, washer included.

Especificaciones

Esterilizables en autoclave Autoclavable
Longitud (métrico) 18,2 mm
Tamaño del tapón M14
Anchura (métrico) 29 mm
Certificaciones/conformidad FDA
Incluye Con orificio
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.