Learn More
Lauda™ Baño termostático de calibración ECO REJ 1225 G con enchufe CEE7/7, Refrigerantes tradicionales
GREENER_CHOICE
Código de producto. 16842360
Change view
Click to view available options
Tensión:
230 V
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tensión unitSize
16842360 230 V cada uno
1 options
Código de producto. 16842360
Marca: Lauda™ L002847
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Baño termostático de calibración con la última tecnología de microprocesador y sistema de refrigeración integrado
  • Pantalla TFT a color para indicación simultánea de valores reales/ajustados, ilustración gráfica del perfil de temperatura
  • Navegación por menús fácil de usar en lenguaje sencillo
  • Introducción sencilla mediante cursor y teclas programables
  • Tecla Tmax adicional para protección contra el exceso de temperatura
  • Regulador continuo totalmente electrónico con acción PID
  • Seguridad de clase III para el funcionamiento con líquidos inflamables y no inflamables
  • Corte por exceso de temperatura ajustable a través del menú
  • Bomba Vario con seis niveles de rendimiento ajustables
  • Control sencillo del caudal entre circulación interna y externa durante el funcionamiento sin contacto con el baño
  • Interfaz USB de serie
  • Actualizable con módulo de interfaz (analógico, de contacto, RS 232/485, Profibus, Ethernet-USB)
  • Actualizable con el módulo Pt 100/LiBus para control externo y control remoto mediante consola de comandos
  • Programador con 150 segmentos de temperatura/tiempo que se pueden separar en cinco programas
  • Con 2 cámaras para un nivel constante en la cámara de termostatización
  • Ajuste vertical de la altura de rebose de la cámara de termostatización
  • Recipiente de baño de acero inoxidable con válvula de drenaje
  • Refrigeración del condensador
  • Aire
  • Utiliza refrigerantes tradicionales (HFC) de acuerdo con la legislación europea de control de gases F (UE) 517/2014
  • Características técnicas:
    • Intervalo de temperatura de trabajo: De -25 a 200 °C
    • Intervalo de temperatura ambiente De 5 a 40 °C
    • Potencia máx. del calentador: 2,6 kW
    • Consumo máx. de energía: 2,9 kW
    • Consumo de energía: 13 A
    • Volumen del baño mín./máx.: 9,3/12 l
    • Tamaño del baño (Ø x H): 150 x 200 mm
    • Dimensiones totales (ancho x profundo x alto): 250 x 435 x 624 mm
    • Fuente de alimentación: 230 V, 50 Hz
    • Enchufe de alimentación: cable de alimentación con enchufe en ángulo (CEE7/7)
    • Capacidad de refrigeración:
      • 20 °C (2), etanol; 0,3 kW
      • 0 °C (2), etanol; 0,24 kW
      • -20 °C (2), etanol; 0,09 kW
      • -25 °C (2), etanol; 0,04 kW
    • Accesorio estándar:
      • Dos tapones de rosca, dos tapones de cierre
  • Especificaciones
    Tensión 230 V