Learn More
Sharpsguard™ Recipiente para residuos eco cyto 11,5
Click to view available options
Capacidad (métrico):
9,27 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Sharpsguard™ eco cyto 11.5 es un recipiente multiuso para residuos citotóxicos y citostáticos con un mango de cubeta resistente para facilitar el transporte. Una abertura más amplia permite la inserción sencilla de elementos más grandes.
- Este recipiente se suministra con la base y la tapa por separado, y contiene una almohadilla absorbente. En la etiqueta se pueden encontrar detalles sobre cómo bloquear el recipiente y mantener seguros a los usuarios y el contenido.
- Está diseñado para adaptarse de forma segura a nuestros soportes móviles POUDS™ y a nuestra gama de soportes.
- Este recipiente se utiliza para su eliminación mediante incineración u otro proceso autorizado, y está diseñado para la consignación de residuos clasificados por códigos EWC: 18-01-01, 18-01-03, 18-01-08, 18-01-09, 18-02-01, 18-02-02, 18-02-07, 18-02-08.
Eco cyto, recipiente para residuos, citotóxico, citostático, sharpsguard
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 9,27 L |
| Color del tapón | Morado |
| Diámetro exterior (métrico) | 275 mm |
| Color | Amarillo |
| Altura (métrico) | 249 mm |
| Cantidad | 1 unidad |
| Peso (métrico) | 622 g |