Learn More
Sharpsguard™ Recipiente anatómico ecológico para residuos
GREENER_CHOICE
Código de producto. 17764874
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
2,6 L
10,91 L
21,01 L
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 20
paquete de 48
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
17764874 2,6 L paquete de 48
17784834 21,01 L paquete de 10
17754874 10,91 L paquete de 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17764874 Proveedor Sharpsguard™ N.º de proveedor DD912R
El nuevo recipiente anatómico ecológico Sharpsguard™, fabricado con al menos un 40 % de plástico reciclado con tapa sólida roja sirve para la eliminación de residuos anatómicos y otros residuos potencialmente infecciosos.
  • Sharpsguard™ anatómico ecológico sirve para la eliminación segura de residuos anatómicos y otros residuos potencialmente infecciosos.
Especificaciones
Capacidad (métrico) 2,6 L
Color del tapón Rojo
Diámetro exterior (métrico) 178 mm
Color Amarillo
Altura (métrico) 166 mm
Para utilizar con (aplicación) Eliminación segura de residuos anatómicos y potencialmente infecciosos