missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tenak™ ECO AluRack para congeladores verticales, altura de caja de 32 mm, con cajas

Código de producto. 12482490 Tienda TENAK Productos
Click to view available options
Admite:
Cajas (15)
Cajas (18)
Cajas (20)
Cajas (21)
Cajas (24)
Cajas (25)
Cajas (28)
Cajas (30)
Cajas (32)
Cajas (35)
Cajas (36)
Cajas (40)
matriz, red, conjunto:
10 x 4
5 x 3
5 x 4
5 x 5
6 x 3
6 x 4
6 x 5
7 x 3
7 x 4
7 x 5
8 x 4
8 x 5
9 x 4
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
425 x 139 x 180 mm
425 x 139 x 216 mm
425 x 139 x 252 mm
425 x 139 x 288 mm
564 x 139 x 180 mm
564 x 139 x 216 mm
564 x 139 x 252 mm
564 x 139 x 288 mm
564 x 139 x 324 mm
564 x 139 x 360 mm
683 x 139 x 180 mm
693 x 139 x 216 mm
693 x 139 x 252 mm
693 x 139 x 288 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 12482490

Marca: Tenak™ TE11150B

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

ECO AluRack cabe en cualquier congelador vertical y puede usarse con todas las cajas de crioconservación estándar.

  • Fabricadas en aluminio resistente al agua de mar
  • Cabe en cualquier congelador y se puede utilizar con todas las cajas de crioconservación estándar
  • Se pueden utilizar con todas las marcas de congeladores
  • Cajas de cartón estándar con separadores de 9 x 9 celdas
  • Las sujeciones se expresan en altura por profundidad

Especificaciones

Incluye Cajas de cartón blanco con separadores de 9 x 9 celdas
Descripción Resistente al agua de mar
matriz, red, conjunto 5 x 5
Admite Cajas (25)
Material Aluminio
Posiciones 25
Para utilizar con (equipo) Congeladores verticales
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 683 x 139 x 180 mm
Altura (métrico) 32 mm (caja)
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado