Learn More
Tenak™ ECO AluRack para congeladores verticales, altura de caja de 32 mm, con cajas
Código de producto. 12402480 Tienda TENAK Productos
Change view
Click to view available options
Admite:
Cajas (15)
Cajas (18)
Cajas (20)
Cajas (21)
Cajas (24)
Cajas (25)
Cajas (28)
Cajas (30)
Cajas (32)
Cajas (35)
Cajas (36)
Cajas (40)
matriz, red, conjunto:
10 x 4
5 x 3
5 x 4
5 x 5
6 x 3
6 x 4
6 x 5
7 x 3
7 x 4
7 x 5
8 x 4
8 x 5
9 x 4
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
425 x 139 x 180 mm
425 x 139 x 216 mm
425 x 139 x 252 mm
425 x 139 x 288 mm
564 x 139 x 180 mm
564 x 139 x 216 mm
564 x 139 x 252 mm
564 x 139 x 288 mm
564 x 139 x 324 mm
564 x 139 x 360 mm
683 x 139 x 180 mm
693 x 139 x 216 mm
693 x 139 x 252 mm
693 x 139 x 288 mm
Unit Size:
cada uno
Product Code. Admite matriz, red, conjunto Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) unitSize
12402480 Cajas (18) 6 x 3 425 x 139 x 216 mm cada uno
12402490 Cajas (28) 7 x 4 564 x 139 x 252 mm cada uno
12402500 Cajas (30) 6 x 5 693 x 139 x 216 mm cada uno
12422480 Cajas (21) 7 x 3 425 x 139 x 252 mm cada uno
12422490 Cajas (32) 8 x 4 564 x 139 x 288 mm cada uno
12422500 Cajas (35) 7 x 5 693 x 139 x 252 mm cada uno
12442480 Cajas (24) 6 x 4 425 x 139 x 288 mm cada uno
12442490 Cajas (36) 9 x 4 564 x 139 x 324 mm cada uno
12442500 Cajas (40) 8 x 5 693 x 139 x 288 mm cada uno
12462480 Cajas (20) 5 x 4 564 x 139 x 180 mm cada uno
12462490 Cajas (40) 10 x 4 564 x 139 x 360 mm cada uno
12482470 Cajas (15) 5 x 3 425 x 139 x 180 mm cada uno
12482480 Cajas (24) 6 x 4 564 x 139 x 216 mm cada uno
12482490 Cajas (25) 5 x 5 683 x 139 x 180 mm cada uno
14 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 12402480
Marque: Tenak™ TE11122B
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
ECO AluRack cabe en cualquier congelador vertical y puede usarse con todas las cajas de crioconservación estándar.
  • Fabricadas en aluminio resistente al agua de mar
  • Cabe en cualquier congelador y se puede utilizar con todas las cajas de crioconservación estándar
  • Se pueden utilizar con todas las marcas de congeladores
  • Cajas de cartón estándar con separadores de 9 x 9 celdas
  • Las sujeciones se expresan en altura por profundidad
Spécification
Descripción Resistente al agua de mar
Admite Cajas (18)
Material Aluminio
Posiciones 18
Para utilizar con (equipo) Congeladores verticales
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 425 x 139 x 216 mm
Incluye Cajas de cartón blanco con separadores de 9 x 9 celdas
Altura (métrico) 32 mm (caja)
matriz, red, conjunto 6 x 3
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.