Learn More
Tenak™ ECO AluRack para congeladores verticales, altura de caja de 32 mm
Código de producto. p-9281016 Tienda TENAK Productos
Change view
Click to view available options
Admite:
Cajas (15)
Cajas (18)
Cajas (20)
Cajas (21)
Cajas (24)
Cajas (25)
Cajas (28)
Cajas (30)
Cajas (32)
Cajas (35)
Cajas (36)
Cajas (40)
matriz, red, conjunto:
10 x 4
5 x 3
5 x 4
5 x 5
6 x 3
6 x 4
6 x 5
7 x 3
7 x 4
7 x 5
8 x 4
8 x 5
9 x 4
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
425 x 139 x 180 mm
425 x 139 x 216 mm
425 x 139 x 252 mm
425 x 139 x 288 mm
564 x 139 x 180 mm
564 x 139 x 216 mm
564 x 139 x 252 mm
564 x 139 x 288 mm
564 x 139 x 324 mm
564 x 139 x 360 mm
683 x 139 x 180 mm
693 x 139 x 216 mm
693 x 139 x 252 mm
693 x 139 x 288 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Admite matriz, red, conjunto Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) unitSize
12412480 Cajas (21) 7 x 3 425 x 139 x 252 mm cada uno
12412490 Cajas (32) 8 x 4 564 x 139 x 288 mm cada uno
12412500 Cajas (35) 7 x 5 693 x 139 x 252 mm cada uno
12432480 Cajas (24) 6 x 4 425 x 139 x 288 mm cada uno
12432490 Cajas (36) 9 x 4 564 x 139 x 324 mm cada uno
12432500 Cajas (40) 8 x 5 693 x 139 x 288 mm cada uno
12452480 Cajas (20) 5 x 4 564 x 139 x 180 mm cada uno
12452490 Cajas (40) 10 x 4 564 x 139 x 360 mm cada uno
12472470 Cajas (15) 5 x 3 425 x 139 x 180 mm cada uno
12472480 Cajas (24) 6 x 4 564 x 139 x 216 mm cada uno
12472490 Cajas (25) 5 x 5 683 x 139 x 180 mm cada uno
12492470 Cajas (18) 6 x 3 425 x 139 x 216 mm cada uno
12492480 Cajas (28) 7 x 4 564 x 139 x 252 mm cada uno
12492490 Cajas (30) 6 x 5 693 x 139 x 216 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Código de producto. 12412480 Proveedor Tenak™ N.º de proveedor TE11124
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
ECO AluRack cabe en cualquier congelador vertical y puede usarse con todas las cajas de crioconservación estándar.
  • Fabricadas en aluminio resistente al agua de mar
  • Cabe en cualquier congelador y se puede utilizar con todas las cajas de crioconservación estándar
  • Se pueden utilizar con todas las marcas de congeladores
  • Sin cajas de cartón blanco
  • Las sujeciones se expresan en altura por profundidad
Especificaciones
Descripción Resistente al agua de mar
Admite Cajas (21)
Material Aluminio
Posiciones 21
Para utilizar con (equipo) Congeladores verticales
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 425 x 139 x 252 mm
Altura (métrico) 32 mm (caja)
matriz, red, conjunto 7 x 3