Learn More
Tenak™ ECO AluRack para congeladores verticales, altura de caja de 32 mm
Código de producto. 12412480 Tienda TENAK Productos
Change view
Click to view available options
Admite:
Cajas (15)
Cajas (18)
Cajas (20)
Cajas (21)
Cajas (24)
Cajas (25)
Cajas (28)
Cajas (30)
Cajas (32)
Cajas (35)
Cajas (36)
Cajas (40)
matriz, red, conjunto:
10 x 4
5 x 3
5 x 4
5 x 5
6 x 3
6 x 4
6 x 5
7 x 3
7 x 4
7 x 5
8 x 4
8 x 5
9 x 4
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
425 x 139 x 180 mm
425 x 139 x 216 mm
425 x 139 x 252 mm
425 x 139 x 288 mm
564 x 139 x 180 mm
564 x 139 x 216 mm
564 x 139 x 252 mm
564 x 139 x 288 mm
564 x 139 x 324 mm
564 x 139 x 360 mm
683 x 139 x 180 mm
693 x 139 x 216 mm
693 x 139 x 252 mm
693 x 139 x 288 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Admite matriz, red, conjunto Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) unitSize
12412480 Cajas (21) 7 x 3 425 x 139 x 252 mm cada uno
12412490 Cajas (32) 8 x 4 564 x 139 x 288 mm cada uno
12412500 Cajas (35) 7 x 5 693 x 139 x 252 mm cada uno
12432480 Cajas (24) 6 x 4 425 x 139 x 288 mm cada uno
12432490 Cajas (36) 9 x 4 564 x 139 x 324 mm cada uno
12432500 Cajas (40) 8 x 5 693 x 139 x 288 mm cada uno
12452480 Cajas (20) 5 x 4 564 x 139 x 180 mm cada uno
12452490 Cajas (40) 10 x 4 564 x 139 x 360 mm cada uno
12472470 Cajas (15) 5 x 3 425 x 139 x 180 mm cada uno
12472480 Cajas (24) 6 x 4 564 x 139 x 216 mm cada uno
12472490 Cajas (25) 5 x 5 683 x 139 x 180 mm cada uno
12492470 Cajas (18) 6 x 3 425 x 139 x 216 mm cada uno
12492480 Cajas (28) 7 x 4 564 x 139 x 252 mm cada uno
12492490 Cajas (30) 6 x 5 693 x 139 x 216 mm cada uno
14 options
Código de producto. 12412480
Marca: Tenak™ TE11124
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
ECO AluRack cabe en cualquier congelador vertical y puede usarse con todas las cajas de crioconservación estándar.
  • Fabricadas en aluminio resistente al agua de mar
  • Cabe en cualquier congelador y se puede utilizar con todas las cajas de crioconservación estándar
  • Se pueden utilizar con todas las marcas de congeladores
  • Sin cajas de cartón blanco
  • Las sujeciones se expresan en altura por profundidad
Especificaciones
Descripción Resistente al agua de mar
Admite Cajas (21)
Material Aluminio
Posiciones 21
Para utilizar con (equipo) Congeladores verticales
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 425 x 139 x 252 mm
Altura (métrico) 32 mm (caja)
matriz, red, conjunto 7 x 3