Learn More
Tenak™ ECO AluRack para congeladores verticales, altura de caja de 130 mm
Tienda TENAK Productos
Click to view available options
Admite:
Cajas (10)
Cajas (12)
Cajas (15)
Cajas (6)
Cajas (9)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Fabricadas en aluminio resistente al agua de mar
- Cabe en cualquier congelador y se puede utilizar con todas las cajas de crioconservación estándar
- Se pueden utilizar con todas las marcas de congeladores
- Sin cajas de cartón blanco
- Las sujeciones se expresan en altura por profundidad
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Resistente al agua de mar |
| Admite | Cajas (6) |
| Material | Aluminio |
| Posiciones | 6 |
| Para utilizar con (equipo) | Congeladores verticales |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 425 x 139 x 268 mm |