Description
- Fabricadas en aluminio resistente al agua de mar
- Cabe en cualquier congelador y se puede utilizar con todas las cajas de crioconservación estándar
- Se pueden utilizar con todas las marcas de congeladores
- Sin cajas de cartón blanco
- Las sujeciones se expresan en altura por profundidad
Specifications
Specifications
| Descripción | Resistente al agua de mar |
| Admite | Cajas (9) |
| Material | Aluminio |
| Posiciones | 9 |
| Para utilizar con (equipo) | Congeladores verticales |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 425 x 139 x 401 mm |
| Altura (métrico) | 130 mm (caja) |
| matriz, red, conjunto | 3 x 3 |