Learn More
Tenak™ Eco AluRack para congelador vertical, para placas de microtitulación, altura de estante de 65 mm
Código de producto. 12468280 Tienda TENAK Productos
Change view
Click to view available options
Admite:
Microplacas (10)
Microplacas (12)
Microplacas (14)
Microplacas (8)
Placas de microtitulación (12)
Placas de microtitulación (15)
Placas de microtitulación (16)
Placas de microtitulación (18)
Placas de microtitulación (20)
Placas de microtitulación (21)
Placas de microtitulación (24)
Placas de microtitulación (25)
Placas de microtitulación (28)
Placas de microtitulación (30)
Placas de microtitulación (35)
Placas de microtitulación (36)
matriz, red, conjunto:
2 x 4
2 x 5
2 x 6
2 x 7
3 x 4
3 x 5
3 x 6
3 x 7
4 x 4
4 x 5
4 x 6
4 x 7
5 x 5
5 x 6
5 x 7
6 x 5
6 x 6
Tamaño de la unidad:
cada uno
Product Code. Admite matriz, red, conjunto unitSize
12468280 Placas de microtitulación (21) 3 x 7 cada uno
12418220 Microplacas (8) 2 x 4 cada uno
12428220 Placas de microtitulación (12) 3 x 4 cada uno
12438220 Placas de microtitulación (16) 4 x 4 cada uno
12438240 Microplacas (10) 2 x 5 cada uno
12448240 Placas de microtitulación (15) 3 x 5 cada uno
12448260 Microplacas (12) 2 x 6 cada uno
12458240 Placas de microtitulación (20) 4 x 5 cada uno
12458260 Placas de microtitulación (18) 3 x 6 cada uno
12458280 Microplacas (14) 2 x 7 cada uno
12468240 Placas de microtitulación (25) 5 x 5 cada uno
12468260 Placas de microtitulación (24) 4 x 6 cada uno
12478240 Placas de microtitulación (30) 6 x 5 cada uno
12478260 Placas de microtitulación (30) 5 x 6 cada uno
12478280 Placas de microtitulación (28) 4 x 7 cada uno
12488260 Placas de microtitulación (36) 6 x 6 cada uno
12488280 Placas de microtitulación (35) 5 x 7 cada uno
17 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 12468280
Brand: Tenak™ TE15602
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Eco AluRack para congeladores verticales se ha diseñado para albergar placas de microtitulación.
  • Para uso en congeladores verticales
  • Las gradillas puede usarse como una placa por estante o las planchas se pueden apilar
  • Fabricada en aluminio
Specifications
Admite Placas de microtitulación (21)
Material Aluminio
Para utilizar con (equipo) Congeladores verticales
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 630 x 135 x 200 mm
Altura (métrico) 65 mm
matriz, red, conjunto 3 x 7