Learn More
Tenak™ Eco AluRack para congelador vertical, para placas de microtitulación, altura de estante de 65 mm
Tienda TENAK ProductosDescripción
- Para uso en congeladores verticales
- Las gradillas puede usarse como una placa por estante o las planchas se pueden apilar
- Fabricada en aluminio
Especificaciones
Especificaciones
| Admite | Placas de microtitulación (12) |
| Material | Aluminio |
| Posiciones | 12 |
| Para utilizar con (equipo) | Congeladores verticales |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 360 x 135 x 200 mm |
| Altura (métrico) | 65 mm |
| matriz, red, conjunto | 3 x 4 |