Learn More
Tenak™ Eco AluRack para congelador vertical, para placas de microtitulación, altura de estante de 45 mm
Código de producto. 12478210 Tienda TENAK Productos
Change view
Click to view available options
Admite:
Placas de microtitulación (12)
Placas de microtitulación (15)
Placas de microtitulación (16)
Placas de microtitulación (18)
Placas de microtitulación (20)
Placas de microtitulación (21)
Placas de microtitulación (24)
Placas de microtitulación (25)
Placas de microtitulación (28)
Placas de microtitulación (30)
Placas de microtitulación (35)
Placas de microtitulación (36)
Placas de microtitulación (40)
Placas de microtitulación (42)
Placas de microtitulación (48)
Placas de microtitulación (49)
matriz, red, conjunto:
3 x 4
3 x 5
3 x 6
3 x 7
4 x 4
4 x 5
4 x 6
4 x 7
5 x 4
5 x 5
5 x 6
5 x 7
6 x 4
6 x 5
6 x 6
6 x 7
7 x 5
7 x 6
7 x 7
8 x 5
8 x 6
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Admite matriz, red, conjunto unitSize
12478210 Placas de microtitulación (12) 3 x 4 cada uno
12408220 Placas de microtitulación (24) 6 x 4 cada uno
12408240 Placas de microtitulación (30) 6 x 5 cada uno
12408280 Placas de microtitulación (21) 3 x 7 cada uno
12418240 Placas de microtitulación (35) 7 x 5 cada uno
12418280 Placas de microtitulación (28) 4 x 7 cada uno
12428240 Placas de microtitulación (40) 8 x 5 cada uno
12428280 Placas de microtitulación (35) 5 x 7 cada uno
12438280 Placas de microtitulación (42) 6 x 7 cada uno
12448280 Placas de microtitulación (49) 7 x 7 cada uno
12478230 Placas de microtitulación (15) 3 x 5 cada uno
12488210 Placas de microtitulación (16) 4 x 4 cada uno
12488230 Placas de microtitulación (20) 4 x 5 cada uno
12498210 Placas de microtitulación (20) 5 x 4 cada uno
12498230 Placas de microtitulación (25) 5 x 5 cada uno
12408260 Placas de microtitulación (24) 4 x 6 cada uno
12418260 Placas de microtitulación (30) 5 x 6 cada uno
12428260 Placas de microtitulación (36) 6 x 6 cada uno
12438260 Placas de microtitulación (42) 7 x 6 cada uno
12498250 Placas de microtitulación (18) 3 x 6 cada uno
15270464 Placas de microtitulación (48) 8 x 6 cada uno
21 options
Código de producto. 12478210
Marca: Tenak™ TE15420
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Eco AluRack para congeladores verticales se ha diseñado para albergar placas de microtitulación.
  • Para uso en congeladores verticales
  • Las gradillas puede usarse como una placa por estante o las planchas se pueden apilar
  • Fabricada en aluminio
Especificaciones
Admite Placas de microtitulación (12)
Material Aluminio
Posiciones 12
Para utilizar con (equipo) Congeladores verticales
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 360 x 135 x 140 mm
Altura (métrico) 45 mm
matriz, red, conjunto 3 x 4