Learn More
Tenak™ Cajas para congelador Eco AluRack, 50 mm de Al
Código de producto. 12442520 Tienda TENAK Productos
Change view
Click to view available options
Admite:
Cajas (16)
Cajas (20)
Cajas (24)
Cajas (25)
matriz, red, conjunto:
4 x 4
4 x 5
5 x 4
5 x 5
6 x 4
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
564 x 139 x 221 mm
564 x 139 x 276 mm
564 x 139 x 331 mm
683 x 139 x 221 mm
683 x 139 x 276 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Admite matriz, red, conjunto Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) unitSize
12442520 Cajas (20) 4 x 5 683 x 139 x 221 mm cada uno
12462520 Cajas (25) 5 x 5 683 x 139 x 276 mm cada uno
12462510 Cajas (20) 5 x 4 564 x 139 x 276 mm cada uno
12492510 Cajas (24) 6 x 4 564 x 139 x 331 mm cada uno
12442510 Cajas (16) 4 x 4 564 x 139 x 221 mm 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 12442520 Proveedor Tenak™ N.º de proveedor TE11252
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Cabe en cualquier congelador y puede usarse con todas las criocajas estándar. Las cajas para congelador Tenak™ Eco AluRack, 50 mm de Al también se ofrecen incluyendo cajas de cartón blanco estándar con divisores de celdas de 9 x 9.
  • Fabricadas en aluminio resistente al agua de mar
  • Altura: 50 mm
  • Ancho, 139 mm
  • Se puede utilizar con todas las marcas de congeladores
  • Se vende sin criocajas
Especificaciones
Admite Cajas (20)
Material Aluminio
Posiciones 20
Apilables Sí
Para utilizar con (equipo) Para MTP, congeladores horizontales
Cantidad 1 unidad
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 683 x 139 x 221 mm
Altura (métrico) del estante 50 mm
Fondo (métrico) 696 mm
Tipo de producto Caja de almacenamiento para congelador
Altura (métrico) 221 mm
matriz, red, conjunto 4 x 5
Anchura (métrico) 139 mm