Learn More
Sharpsguard™ Recipiente para residuos eco 7
GREENER_CHOICE
Código de producto. 17794844
Click to view available options
Color:
Amarillo
Naranja
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 17794844
Marca: Sharpsguard™ DD473YLR
El nuevo recipiente Sharpsguard™ eco 7, fabricado con al menos un 40 % de plástico reciclado, se utiliza para la eliminación de objetos punzantes que no se han visto contaminados por medicamentos, pero no citotóxicos
  • Sharpsguard™ eco 7 es un recipiente multiuso con un mango de cubeta resistente para facilitar el transporte.
  • Este recipiente se suministra con la base y la tapa por separado. En la etiqueta se pueden encontrar detalles sobre cómo bloquear el recipiente y mantener seguros a los usuarios y el contenido.
  • Está diseñado para adaptarse de forma segura a nuestra gama de soportes POUDS™.
  • Este recipiente se utiliza para su eliminación mediante incineración u otro proceso autorizado, y está diseñado para la consignación de residuos clasificados por códigos EWC: 18-01-01, 18-01-03, 18-01-09, 18-02-01, 18-02-02, 18-02-08.
Especificaciones
Capacidad (métrico) 5,80 L
Diámetro exterior (métrico) 248 mm
Color Amarillo
Altura (métrico) 207 mm
Peso (métrico) 447 g
Para utilizar con (aplicación) Eliminación por incineración
Para utilizar con (equipo) Gama de soportes POUDS™