Learn More
Sharpsguard™ Recipiente para residuos eco 7
Descripción
- Sharpsguard™ eco 7 es un recipiente multiuso con un mango de cubeta resistente para facilitar el transporte.
- Este recipiente se suministra con la base y la tapa por separado. En la etiqueta se pueden encontrar detalles sobre cómo bloquear el recipiente y mantener seguros a los usuarios y el contenido.
- Está diseñado para adaptarse de forma segura a nuestra gama de soportes POUDS™.
- Este recipiente se utiliza para su eliminación mediante incineración u otro proceso autorizado, y está diseñado para la consignación de residuos clasificados por códigos EWC: 18-01-01, 18-01-03, 18-01-09, 18-02-01, 18-02-02, 18-02-08.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 5,80 L |
| Diámetro exterior (métrico) | 248 mm |
| Color | Naranja |
| Altura (métrico) | 207 mm |
| Cantidad | 1 unidad |
| Peso (métrico) | 447 g |
| Para utilizar con (aplicación) | Eliminación por incineración |
| Para utilizar con (equipo) | Gama de soportes POUDS™ |