Learn More
Sharpsguard™ Recipiente para residuos Eco 22ra
Description
- Sharpsguard™ eco 22ra tiene una abertura de acceso restringido para su uso en zonas públicas.
- Este recipiente se suministra con la base y la tapa por separado. En la etiqueta se pueden encontrar detalles sobre cómo bloquear el recipiente y mantener seguros a los usuarios y el contenido.
- Está diseñado para adaptarse de forma segura a nuestros soportes móviles POUDS™ y a nuestra gama de soportes.
- Este recipiente se utiliza para su eliminación mediante incineración u otro proceso autorizado, y está diseñado para la consignación de residuos clasificados por códigos EWC: 18-01-01, 18-01-03, 18-02-01, 18-02-02.
Specifications
Specifications
| Capacidad (métrico) | 17,26 L |
| Tipo de tapón | Apertura de acceso restringido |
| Color del tapón | Naranja |
| Diámetro exterior (métrico) | 327 mm |
| Color | Naranja |
| Altura (métrico) | 343 mm |
| Peso (métrico) | 1035 g |