Learn More
Sharpsguard™ Recipiente para residuos eco 22
Descripción
- Sharpsguard™ eco 22 es ideal para quirófanos, laboratorios y zonas sucias con altos volúmenes de residuos peligrosos. La amplia abertura permite desechar objetos grandes de forma económica y cómoda.
- Este recipiente se suministra con la base y la tapa por separado. En la etiqueta se pueden encontrar detalles sobre cómo bloquear el recipiente y mantener seguros a los usuarios y el contenido.
- Está diseñado para adaptarse de forma segura a nuestros soportes móviles POUDS™ y a nuestra gama de soportes.
- Este recipiente se utiliza para su eliminación mediante incineración u otro proceso autorizado, y está diseñado para la consignación de residuos clasificados por códigos EWC: 18-01-01, 18-01-03, 18-02-01, 18-02-02.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 17,86 L |
| Diámetro exterior (métrico) | 327 mm |
| Color | Naranja |
| Altura (métrico) | 343 mm |
| Cantidad | 1 unidad |
| Peso (métrico) | 943 g |