Learn More
Sharpsguard™ Recipiente para residuos eco 2.5
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-7226448
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo
Naranja
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color unitSize
17764844 Naranja cada uno
17774844 Amarillo cada uno
2 options
Código de producto. 17764844
Marca: Sharpsguard™ DD472OLR
Edge
Los nuevos recipientes Sharpsguard™ eco, fabricados con al menos un 40 % de plástico reciclado, se utilizan para la eliminación de objetos punzantes que no se han visto contaminados por medicamentos.
  • Sharpsguard™ eco 2,5 es un recipiente ideal para objetos punzantes de uso general que proporciona capacidad máxima en el espacio de trabajo mínimo.
  • Este recipiente se suministra con la base y la tapa por separado. En la etiqueta se pueden encontrar detalles sobre cómo bloquear el recipiente y mantener seguros a los usuarios y el contenido.
  • Está diseñado para adaptarse de forma segura a nuestra gama de bandejas POUDS™.
  • Este recipiente se utiliza para su eliminación mediante incineración u otro proceso autorizado, y está diseñado para la consignación de residuos clasificados por códigos EWC: 18-01-01, 18-01-03, 18-02-01, 18-02-02.
Especificaciones
Capacidad (métrico) 2,21 L
Diámetro exterior (métrico) 176 mm
Color Naranja
Altura (métrico) 166 mm
Cantidad 1 unidad
Peso (métrico) 232 g