Learn More
Sharpsguard™ Recipiente para residuos eco 11.5
GREENER_CHOICE
Código de producto. 17764854
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo
Naranja
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color unitSize
17764854 Amarillo cada uno
17754854 Naranja cada uno
2 options
Código de producto. 17764854
Marca: Sharpsguard™ DD476YLR
Los nuevos recipientes Sharpsguard™ eco, fabricados con al menos un 40 % de plástico reciclado, se utilizan para la eliminación de objetos punzantes que no se han visto contaminados por medicamentos.
  • Sharpsguard™ eco 11,5 es un recipiente multiuso con un mango de cubeta resistente para facilitar el transporte. Una abertura más amplia permite la inserción sencilla de elementos más grandes.
  • Este recipiente se suministra con la base y la tapa por separado. En la etiqueta se pueden encontrar detalles sobre cómo bloquear el recipiente y mantener seguros a los usuarios y el contenido.
  • Está diseñado para adaptarse de forma segura a nuestros soportes móviles POUDS™ y a nuestra gama de soportes.
  • Este recipiente se utiliza para su eliminación mediante incineración u otro proceso autorizado, y está diseñado para la consignación de residuos clasificados por códigos EWC: 18-01-01, 18-01-03, 18-02-01, 18-02-0
Especificaciones
Capacidad (métrico) 9,27 L
Diámetro exterior (métrico) 275 mm
Color Amarillo
Altura (métrico) 249 mm
Cantidad 1 unidad
Anchura (métrico) 622 g