missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ ECM2 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15705141 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15705141 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15705141 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA557239

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: EGEEDEEDEE DPVRGDMFRM PSRSPLPAPP RGTLRLPSGC SLSYRTISCI NAMLTQIPPL TAPQITSLEL TGNSIASIPD EAFNGL Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 69%, Rat - 69%.

ECM2 encodes extracellular matrix protein 2, so named because it shares extensive similarity with known extracelluar matrix proteins. Three transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ECM2
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica ECM2
N.º de referencia del gen O94769
Alias de gen 9030618O22Rik; BC065151; ECM2; Extracellular matrix protein 2; extracellular matrix protein 2, female organ and adipocyte specific; extracellular matrix protein 2-like; LOC100361383; Matrix glycoprotein SC1/ECM2; Tenonectin
Símbolos de los genes ECM2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein corresponding to Human ECM2. Recombinant protein control fragment (Product #RP-92900).
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1842
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.