Learn More
BTX™ Electroporador de onda cuadrada ECM™ 830
Código de producto. 15878451
Click to view available options
Capacitance (HV Mode):
85 μF
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15878451
Marca: BTX™ 450663
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
El electroporador de onda cuadrada BTX ECM™ 830 es perfecto para la transfección de células y tejidos de mamíferos.
Características:
  • Ajustes amplios y precisos de tensión, longitud de pulso e intervalo de pulso
  • Protocolos predefinidos para tipos comunes de células y tejidos de mamíferos
  • Capacidad ilimitada para añadir y modificar protocolos definidos por el usuario
  • Registros de datos de los pulsos suministrados y la resistencia de la muestra para el control de calidad y la resolución de problemas
  • Interfaz de pantalla táctil de 7 pulg de gran tamaño y fácil de usar
  • Múltiples capacidades de pulsos, hasta 99 pulsos secuenciales por muestra
  • Disponible en un sistema de alto rendimiento para hasta 96 muestras a la vez
Certifications
Marca CE, marca ETL (UL, CSA), esquema CB, EU RoHS, WEEE
Garantía
2 años
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Transfección de células y tejidos de mamíferos; transformación de algunas bacterias y microorganismos
Para utilizar con (equipo) Cúpula de seguridad para cubetas, soporte de seguridad para cubetas, manipulador de placas de electroporación de alto rendimiento HT-100, manipulador de placas de electroporación de alto rendimiento automático HT-200, electrodos in vivo especializados BTX
Frecuencia 50, 60 Hz
Tipo de producto Electroporador
Tensión De 5 a 3000 V
Intervalo de tensión (modo HV) De 505 a 3000 V en incrementos de 5 V
Intervalo de tensión (modo LV) De 5 a 500 V en incrementos de 1 V
Pantalla Pantalla táctil a color de 7 pulgadas
Certificaciones/conformidad Marca CE, marca ETL (UL, CSA), esquema CB, EU RoHS, WEEE
Fondo (imperial) 13 in
Fondo (métrico) 33 cm
Altura (imperial) 8,5 in
Altura (métrico) 21,6cm
Incluye Generador, placas de 25 pocillos con cierres, manipulador HT-100 y adaptador
Vida útil Garantía de 2 año
Temperatura de funcionamiento (imperial) De 40 a 104 °F
Intervalo de números de impulsos De 1 a 99 pulsos por muestra
Intervalo de longitud de impulso De 10 ms a 999 ms
Temperatura de funcionamiento (métrico) De 4 °C a 40 °C
Humedad relativa Máximo de 80 % de humedad durante el funcionamiento a 25 °C
Vataje 35 W inactivo y 350 W pulsante
Peso (imperial) 16 lb
Peso (métrico) 7,3kg
Anchura (imperial) 11,25 in
Anchura (métrico) 28,6cm
Requisitos eléctricos De 100 a 240 V CA
Capacitance (HV Mode) 85 μF
Capacitance (LV Mode) 3775 μF
Tipo de conexión Acepta cables tipo banana positivos y negativos de 4 mm
Charging Time LV: < 7 s, HV: < 4 s
Pulse Form Onda cuadrada
Mostrar más Mostrar menos
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso diagnóstico, preclínico o procedimientos clínicos.