Learn More
BTX™ Conjunto de adaptadores para electrodos ECM™ 830, conector tipo banana a punta de pines
Descripción
Para su conexión a sistemas de electroporación
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Necesario para conectar el electrodo plano al generador de electroporación |
| Para utilizar con (equipo) | Generadores ECM™ 830, ECM™ 2001 |
| Línea de productos | BTX Electroporation |
| Tipo de producto | Cable |
| Descripción | Electrode Adapter Set Banana to Pin Tip |
| Pantalla | LCD |
| Longitud del cable (imperial) | 10 ft |
| Longitud del cable (métrico) | 3,1 m |
| Esterilidad | Non-sterile |
| Tipo de conexión | Conector tipo banana a punta de pines |
| Mostrar más |