Learn More
BTX™ Conjunto de adaptadores ECM™ 2001, cables Micrograbber a conector tipo banana
Click to view available options
Tipo de conexión:
Conector tipo banana a conector tipo banana
Tamaño de la unidad:
1 set
Descripción
Para su conexión a sistemas de electroporación
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Necesario para conectar el electrodo plano al generador de electroporación |
| Para utilizar con (equipo) | Generadores ECM™ 830, ECM™ 2001, Genetrode, Genepaddle, electrodos para placa de Petri para tejidos |
| Tipo de producto | Juego de adaptadores |
| Descripción | ECM 2001 Adapter Set, Micrograbber to Banana Plug Cables |
| Pantalla | LCD |
| Longitud del cable (imperial) | 10 ft |
| Longitud del cable (métrico) | 3,1 m |
| Cantidad | 1 Ea. |
| Esterilidad | Non-sterile |
| Tipo de conexión | Conector tipo banana a conector tipo banana |
| Mostrar más |