Learn More
Bellingham Stanley™ Refractómetro portátil óptico profesional Eclipse para agua en miel
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Refractómetro portátil fabricado con las más altas especificaciones utilizando únicamente los mejores materiales y componentes ópticos. Sellado contra la entrada de agua, puede utilizarse en los entornos más duros, como instalaciones de almacenamiento en frío y salas de producción húmedas. La gran carcasa y el mango de goma hacen que el instrumento sea fácil de manejar. Hay disponibles varias escalas especiales para uso general y modelos especiales, como las versiones de “bajo volumen” que facilitan la medición de muestras de menos de 1 μl, que suelen utilizar botánicos y zoólogos para medir el néctar.
- Ideal para aplicaciones generales o de fábrica
- Calidad de fabricación extremadamente alta
- Completamente fabricado en metal y “sellado” conforme a IP65
- Mango de goma para una manipulación sencilla
Spezifikation
Spezifikation
| Tipo | Refractómetro portátil profesional Eclipse |
| Scale Range | De 10 a 30 % de agua en miel |
| Para utilizar con (aplicación) | Determinación in situ del índice de refracción (RI) de líquidos o la concentración de soluciones |
| Clasificación IP | IP65 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur