Learn More
Bellingham Stanley™ Eclipse Professional Grade Optical Hand-Held AntiFreeze Refractometer
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Refractómetro portátil profesional Eclipse |
| Scale Range | 0°C to -40°C Antifreeze Protection, 1.1 to 1.35 Battery Acid Specific Gravity |
| Para utilizar con (aplicación) | Determinación in situ del índice de refracción (RI) de líquidos o la concentración de soluciones |
| Clasificación IP | IP65 |