Learn More
Labcon Eclipse™ Macro 5 mL Pipette Tips
Click to view available options
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Formato:
En bolsa
Gradilla
Tamaño de la unidad:
paquete de 250
paquete de 294
Descripción
- Punta de pipeta
- Para las macropipetas más populares
- 1-5 ml
- Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
- Resina de polipropileno USP clase VI
- Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen (métrico) | 1 a 5 ml |
| filtradas por | Sin filtro |
| Esterilidad | No estéril |
| Color | Transparente |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Longitud (imperial) | 5,68 in |
| Longitud (métrico) | 144,3 mm |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP |
| Declaraciones de limpieza | Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena) |
| Para utilizar con (aplicación) | Manipulación de líquidos |
| Mostrar más |