Learn More
BD Aguja de inyección hipodérmica Eclipse™ con tecnología SmartSlip™
Descripción
- La tecnología exclusiva SmartSlip ayuda a garantizar una conexión segura con las jeringas Luer slip
- El bisel orientado a la cubierta de seguridad se adapta a las inyecciones de bajo ángulo
- Una sola tecnología para la inyección en la piel y la extracción de sangre
- Requiere un cambio mínimo en la técnica de inyección
- La cubierta incorpora un clip de plástico para animar al usuario a fijar la aguja de forma más segura a la jeringa Luer slip
- La amplia almohadilla texturizada para los dedos proporciona una zona de activación segura para el pulgar o el índice
- Cubierta de seguridad integral y pared lateral extendida para mejorar la protección
- La aguja permanece bloqueada dentro de la cubierta de la aguja activada
- Se activa con un toque del dedo, sin necesidad de una superficie dura para la activación
- Cubierta codificada por colores para facilitar la identificación del tamaño de la aguja
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Directiva de la UE |
| Color | Azul |
| Calibre de aguja | 23 G |
| Diámetro exterior de la aguja (métrico) | 0,6 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Inyecciones hipodérmicas |
| Incluye | Cubierta de seguridad |
| Estilo de punta de aguja | bisel |
| Para utilizar con (equipo) | Jeringa Luer Slip |
| Tipo de conexión | Luer |