Learn More
Labcon Eclipse™ FlexTop™ 300 μL Extended Pipette Tips with UltraFine™ Points
GREENER_CHOICE
Código de producto. 16623852
Change view
Click to view available options
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Formato:
En bolsa
Gradilla
Recarga
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 576
Código de producto. Esterilidad Formato unitSize
16623852 No estéril Gradilla paquete de 576
16603852 No estéril Recarga paquete de 576
16613852 No estéril En bolsa paquete de 1000
16633852 Estéril Gradilla paquete de 576
4 options
Código de producto. 16623852
Marca: Labcon 10149600069
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Fuerzas de montaje y expulsión bajas, inferiores a 3 kg
  • Punta de pipeta
  • Eclipse™ FlexTop™ extra larga
  • Se adapta a las micropipetas más populares de 300 μl
  • Fuerzas de montaje y expulsión bajas, inferiores a 3 kg
  • Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
  • Resina de polipropileno USP clase VI
  • Esterilizable en autoclave
  • Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
Volumen (métrico) 300 μl
filtradas por Sin filtro
Esterilidad No estéril
Color Transparente
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Longitud (imperial) 2,79 in
Longitud (métrico) 71,1 mm
Certificaciones/conformidad ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Declaraciones de limpieza Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
Para utilizar con (aplicación) Manipulación de líquidos
Formato Gradilla
Estilo de punta Punta UltraFine, FlexTop, extralarga, Flextop, Extended Length
Envase 96 puntas/gradilla; 6 gradillas/paquete; 8 paquetes/caja
Cantidad 96 puntas/rack
Desechables
Para utilizar con (equipo) Universal Fit
Graduado No
Línea de productos Eclipse
Material Resina de polipropileno