Learn More
Labcon Puntas de pipeta de longitud extendida de 1250 μl EclipseTM FlexTopTM con puntas UltraFineTM
GREENER_CHOICE
Fuerzas de montaje y expulsión bajas, inferiores a 3 kg
Marca:  Labcon 1045-265-000-9
26.39 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16693912
  • 39.05€ / paquete de 480
Pruebas agrocientíficas
Usar código promocional 24136 al validar el pedido
Ver promociones disponibles
Solo quedan null
En stock
Descripción
  • Punta de pipeta
  • Longitud extendida Eclipse™ FlexTop™
  • Se adapta a las micropipetas de 1000 μl y 1250 μl más populares
  • Fuerzas de montaje y expulsión bajas, inferiores a 3 kg
  • Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
  • Resina de polipropileno USP clase VI
  • Esterilizable en autoclave
  • Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
Especificaciones
1250 μl
Estéril
Autoclavable
88,9 mm
Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
Haz electrónico
Punta UltraFine, Flextop, Flextop
480 puntas/recarga Eclipse™ de bajos residuos
No
Resina de polipropileno
Sin filtro
Transparente
3,50 in
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Manipulación de líquidos
Recarga
480 puntas/recarga Eclipse™ de bajos residuos y 10 recargas/caja
Sí
Universal Fit
Eclipse™
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Labcon Puntas de pipeta de longitud extendida de 1250 μl EclipseTM FlexTopTM con puntas UltraFineTM > 480 puntas por recarga Eclipse™ de bajos residuos/10 recargas por caja; estériles