Learn More
Labcon™ Puntas de pipeta graduadas de 200 μl Eclipse™
Descripción
- Punta biselada
- Si es estéril, esterilización validada (ISO 11137) para su uso en laboratorios de investigación y medicina
- Resina de polipropileno USP clase VI
- Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen (métrico) | 200 μL |
| filtradas por | Sin filtro |
| Esterilidad | Estéril |
| Color | Transparente |
| Color de gradilla | Morado |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Longitud (imperial) | 1,95 in |
| Longitud (métrico) | 49.7 mm |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, USP Class VI |
| Declaraciones de limpieza | ATP, ARNasa/ADNasa, sin endotoxinas |
| Mostrar más |