Learn More
Labcon™ Puntas de pipeta graduadas de 200 μl Eclipse™
Click to view available options
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Color:
Amarillo
Natural
Transparente
Formato:
En bolsa
En bolsa (1000)
Gradilla
Gradilla para apilado
Gradilla, 96
Rack apilado
Recarga
Recarga de gradilla para apilado
Cantidad:
1 punta/bolsa, 200 bolsas/paquete, 10 paquetes/caja
1000 puntas/bolsa, 10 bolsas/caja
1920/caja
192 puntas/gradilla, 5 gradillas/paquete, 10 paquetes/caja
30 000 puntas/bolsa, 1 bolsa/caja
480 puntas/minirecarga, 10 recargas/caja
96 puntas/gradilla, 5 gradillas/pila, 2 pilas/paq., 10 paq./caja
96 puntas/rack, 10 racks/paq., 10 paq./Cs.
960 puntas/recarga, 10 recargas/caja
960/caja
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 1536
paquete de 200
paquete de 30000
paquete de 480
paquete de 960
Descripción
- Punta biselada
- Si es estéril, esterilización validada (ISO 11137) para su uso en laboratorios de investigación y medicina
- Resina de polipropileno USP clase VI
- Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen (métrico) | 200 μl |
| filtradas por | Sin filtro |
| Esterilidad | No estéril |
| Color | Transparente |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Longitud (imperial) | 1,95 in |
| Longitud (métrico) | 49,7 mm |
| Certificaciones/conformidad | Conformidad con la ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP |
| Declaraciones de limpieza | Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas |
| Para utilizar con (aplicación) | Manejo de líquidos |
| Mostrar más |