Learn More
Labcon™ Eclipse™ 200 μL Beveled Point Yellow Pipette Tips
Estas puntas de pipeta se adaptan a las micropipetas de 200 μl más populares.
20.10€ - 304.00€
Especificaciones
Volumen (métrico) | 200 μl |
---|---|
filtradas por | Sin filtro |
Color | Amarillo |
Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
Longitud (imperial) | 1,95 in |
Código de producto | Marca | Esterilidad | Formato | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Esterilidad | Formato | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16663882
![]() |
Labcon™
1030-165-000-9 |
Estéril | En bolsa |
78.34€
paquete de 200 |
Fecha estimada de envoi: 02-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
16673882
![]() |
Labcon™
1030-260-000-9 |
No estéril | Recarga |
30.60€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
16683882
![]() |
Labcon™
1030-265-000-9 |
Estéril | Recarga |
25.45€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
16693882
![]() |
Labcon™
1030-800-000-9 |
No estéril | En bolsa (1000) |
20.10€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
16603892
![]() |
Labcon™
1030-900-000-9 |
No estéril | En bolsa (30 000) |
304.00€
paquete de 30000 |
Fecha estimada de envoi: 02-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
16661903
![]() |
Labcon™
1030-960-006-9 |
No estéril | Gradilla, 96 |
56.90€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
16671903
![]() |
Labcon™
1030-965-006-9 |
Estéril | Rack, 96 |
137.00€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
17577786
|
Labcon™
1030-250-000-9 |
No estéril | Recarga |
22.00€
paquete de 480 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
17587786
|
Labcon™
1030-700-016-9 |
No estéril | Gradilla para apilado |
36.90€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
17597786
|
Labcon™
1030-700-026-9 |
No estéril | Gradilla para apilado |
34.63€
paquete de 960 |
Fecha estimada de envoi: 26-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
17507796
|
Labcon™
1030-790-006-9 |
No estéril | Stack Rack |
55.85€
paquete de 960 |
Fecha estimada de envoi: 02-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
17517796
|
Labcon™
1030-795-006-9 |
Estéril | Gradilla para apilado |
64.35€
paquete de 960 |
Fecha estimada de envoi: 02-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
17527796
|
Labcon™
1030-990-026-9 |
No estéril | Gradilla para apilado |
31.10€
paquete de 960 |
Fecha estimada de envoi: 02-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- Punta biselada
- Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógenos)
- Resina de polipropileno USP clase VI
- Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
200 μl | |
Amarillo | |
1,95 in | |
Biselado | |
Universal Fit | |
Eclipse™ |
Sin filtro | |
Autoclavable | |
49,7 mm | |
Sí | |
No | |
Resina de polipropileno |