Learn More
Labcon™ Eclipse™ 200 μL Beveled Point Yellow Pipette Tips
Código de producto. 17577786
Change view
Click to view available options
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Formato:
En bolsa
En bolsa (1000)
En bolsa (30 000)
Gradilla para apilado
Gradilla, 96
Recarga
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 200
paquete de 30000
paquete de 480
paquete de 960
Código de producto. Esterilidad Formato unitSize
17577786 No estéril Recarga paquete de 480
16663882 Estéril En bolsa paquete de 200
16673882 No estéril Recarga paquete de 960
16683882 Estéril Recarga paquete de 960
16693882 No estéril En bolsa (1000) paquete de 1000
16603892 No estéril En bolsa (30 000) paquete de 30000
16661903 No estéril Gradilla, 96 paquete de 960
16671903 Estéril Gradilla, 96 paquete de 960
17587786 No estéril Gradilla para apilado paquete de 960
17597786 No estéril Gradilla para apilado paquete de 960
17507796 No estéril Gradilla para apilado paquete de 960
17517796 Estéril Gradilla para apilado paquete de 960
17527796 No estéril Gradilla para apilado paquete de 960
13 options
Código de producto. 17577786
Marca: Labcon™ 10302500009
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Estas puntas de pipeta se adaptan a las micropipetas de 200 μl más populares.
  • Punta biselada
  • Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógenos)
  • Resina de polipropileno USP clase VI
  • Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
Volumen (métrico) 200 μl
filtradas por Sin filtro
Esterilidad No estéril
Color Amarillo
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Longitud (imperial) 1,95 in
Longitud (métrico) 49,7 mm
Certificaciones/conformidad ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP)
Declaraciones de limpieza ATP, ARNasa/ADNasa, sin endotoxinas
Para utilizar con (aplicación) Micropipeteo
Formato Recarga
Estilo de punta Biselado
Cantidad 480 puntas/minirecarga, 10 recargas/caja
ACT Label Sí
Desechables Sí
Para utilizar con (equipo) Universal Fit
Graduado No
Línea de productos Eclipse
Material Resina de polipropileno