Learn More
Labcon™ Eclipse™ 200 μL Beveled Point Yellow Pipette Tips
Código de producto. 17527796
Change view
Click to view available options
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Formato:
En bolsa
En bolsa (1000)
En bolsa (30 000)
Gradilla para apilado
Gradilla, 96
Recarga
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 200
paquete de 30000
paquete de 480
paquete de 960
Código de producto. Esterilidad Formato unitSize
17527796 No estéril Gradilla para apilado paquete de 960
16663882 Estéril En bolsa paquete de 200
16673882 No estéril Recarga paquete de 960
16683882 Estéril Recarga paquete de 960
16693882 No estéril En bolsa (1000) paquete de 1000
16603892 No estéril En bolsa (30 000) paquete de 30000
16661903 No estéril Gradilla, 96 paquete de 960
16671903 Estéril Gradilla, 96 paquete de 960
17577786 No estéril Recarga paquete de 480
17587786 No estéril Gradilla para apilado paquete de 960
17597786 No estéril Gradilla para apilado paquete de 960
17507796 No estéril Gradilla para apilado paquete de 960
17517796 Estéril Gradilla para apilado paquete de 960
13 options
Código de producto. 17527796
Marca: Labcon™ 10309900269
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Estas puntas de pipeta se adaptan a las micropipetas de 200 μl más populares.
  • Punta biselada
  • Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógenos)
  • Resina de polipropileno USP clase VI
  • Fabricados en EE. UU.
Spezifikation
Volumen (métrico) 200 μL
filtradas por Sin filtro
Esterilidad No estéril
Color Yellow
Color de gradilla Morado
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Longitud (imperial) 1,95 in
Longitud (métrico) 49.7 mm
Certificaciones/conformidad ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, USP Class VI
Declaraciones de limpieza ATP, ARNasa/ADNasa, sin endotoxinas
Para utilizar con (aplicación) Manejo de líquidos
Formato Gradilla para apilado
Estilo de punta Beveled
Cantidad 192 Tips/Rack, 5 Racks/Pk., 10 Pk./Cs.
Desechables Single-use
Para utilizar con (equipo) Universal Fit
Graduado No
Línea de productos Eclipse
Material Resina de polipropileno
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.