Learn More
Labcon™ Eclipse™ 200 μL Beveled Point Yellow Pipette Tips
Click to view available options
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Formato:
En bolsa
En bolsa (1000)
En bolsa (30 000)
Gradilla para apilado
Gradilla, 96
Recarga
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 200
paquete de 30000
paquete de 480
paquete de 960
Descripción
- Punta biselada
- Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógenos)
- Resina de polipropileno USP clase VI
- Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen (métrico) | 200 μL |
| filtradas por | Sin filtro |
| Esterilidad | Estéril |
| Color | Yellow |
| Color de gradilla | Morado |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Longitud (imperial) | 1,95 in |
| Longitud (métrico) | 49.7 mm |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, USP Class VI |
| Declaraciones de limpieza | ATP, ARNasa/ADNasa, sin endotoxinas |
| Mostrar más |