Learn More
Labcon™ Puntas de pipeta de 10 μl Eclipse™ con Tubegard™
Descripción
- Longitud extendida con TubeGard™
- Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógenos)
- Resina de polipropileno USP clase VI
- Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen (métrico) | 10 μl |
| filtradas por | Sin filtro |
| Esterilidad | Estéril |
| Color | Transparente |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Modelo | Eclipse™ |
| Longitud (imperial) | 1,5 in |
| Longitud (métrico) | 38,1 mm |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) |
| Declaraciones de limpieza | ATP, ARNasa/ADNasa, sin endotoxinas |
| Mostrar más |