Learn More
Labcon™ Puntas de pipeta de 10 μl Eclipse™ con Tubegard™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 16691903
Change view
Click to view available options
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Certificaciones/conformidad:
Conformidad con la ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP)
Formato:
En bolsa
Gradilla, 96
Recarga
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 1344
paquete de 960
Código de producto. Esterilidad Certificaciones/conformidad Formato unitSize
16691903 No estéril Conformidad con la ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP Gradilla, 96 paquete de 960
16693892 No estéril Conformidad con la ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP Recarga paquete de 1344
16603902 No estéril Conformidad con la ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP En bolsa paquete de 1000
16613902 Estéril Conformidad con la ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP Gradilla, 96 paquete de 960
17577796 Estéril ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) Recarga paquete de 1344
5 options
Código de producto. 16691903
Marca: Labcon™ 10369600069
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Estas puntas de pipeta se adaptan a las micropipetas de 10 μl más populares.
  • Longitud extendida con TubeGard™
  • Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógenos)
  • Resina de polipropileno USP clase VI
  • Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
Volumen (métrico) 10 μl
filtradas por Sin filtro
Esterilidad No estéril
Color Natural
Color de gradilla Morado
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Longitud (imperial) 1,5 in
Longitud (métrico) 38,1 mm
Certificaciones/conformidad Conformidad con la ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Declaraciones de limpieza Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas
Para utilizar con (aplicación) Manejo de líquidos
Formato Gradilla, 96
Estilo de punta Punta UltraFine, TubeGard
Cantidad 96 puntas/rack, 10 racks/paq., 10 paq./Cs.
Condiciones de envío RT
Desechables
Graduado No
Línea de productos Eclipse
Material Resina de polipropileno