Learn More
ECL Plex Goat anti-Mouse IgG-Cy™ 3 Secondary Antibody, Cytiva
Marca: Life Science products Cytiva PA43010
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Host Species: Goat
Isotype: IgG
Species Reactivity: Ms
Western Blotting
Especificaciones
| IgG | |
| Cyanine3 | |
| 600 μg | |
| Purified |
| Monoclonal | |
| Goat | |
| Secondary | |
| IgG |