Learn More
ECH1 Antibody, CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™
Código de producto. 30150964
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
30150964 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 30150964
Marca: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP300324CL1
Rabbit Polyclonal Antibody
ECH1 Polyclonal antibody specifically detects ECH1 in Human samples. It is validated for ELISA,Immunoprecipitation,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno ECH1
Aplicaciones ELISA, Immunoprecipitation, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen delta(3,5)-Delta(2,4)-dienoyl-CoA isomerase, mitochondrial, delta3,5-delta2,4-dienoyl-CoA isomerase, dienoyl-CoA isomerase, EC 5.3.3.-, enoyl CoA hydratase 1, peroxisomal, enoyl Coenzyme A hydratase 1, peroxisomal, HPXEL, peroxisomal enoyl-CoA hydratase 1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Human ECH1 (Uniprot#: Q13011; Thr34-Leu328)
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Lipid and Metabolism
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1891
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG