missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ECH1 Antibody (002), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Código de producto. 30148523
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30148523 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30148523

Marca: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP290288CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

ECH1 Monoclonal antibody specifically detects ECH1 in Human samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ECH1
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 002
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen delta(3,5)-Delta(2,4)-dienoyl-CoA isomerase, mitochondrial, delta3,5-delta2,4-dienoyl-CoA isomerase, dienoyl-CoA isomerase, EC 5.3.3.-, enoyl CoA hydratase 1, peroxisomal, enoyl Coenzyme A hydratase 1, peroxisomal, HPXEL, peroxisomal enoyl-CoA hydratase 1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human ECH1 (Uniprot#: Q13011; Thr34-Leu328).
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Lipid and Metabolism
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1891
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.