missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ ECH Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 17169495 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17169495 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17169495

Marca: Invitrogen™ PA5114322

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

This antibody specifically recognizes ECH in Arabidopsis thaliana.

Mediates trans-Golgi-network trafficking and cell elongation. Required for keeping the appropriate balance between secretory trafficking and vacuolar targeting of a subset of proteins. [UniProt].
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ECH
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.2% BSA, 50% glycerol and 0.05% sodium azide; pH 7.4
génica ECH
N.º de referencia del gen Q8LEK2
Alias de gen AT1G09330; ECH; ECHIDNA; Golgi apparatus membrane protein-like protein ECHIDNA; golgi apparatus membrane protein-like protein ECHIDNA protein; T31J12.5; T31J12_5; unknown
Símbolos de los genes ECH
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide within arath ECH aa 1-50.
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 837454
Especies diana Plant
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.