Learn More
Terumo™ Jeringa tipo Luer-Slip excéntrico
Click to view available options
Volumen (métrico):
10 mL
20 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 50
Descripción
- Cilindro y émbolo de polipropileno transparente; anillo de doble contacto
- El tope del émbolo integrado evita la extracción accidental
- Estéril, sin látex
- Marcas de escala precisas y en negrita
- Cumple con la norma ISO 7886 (DIS 7886)
- Envasadas individualmente en paquetes desplegables a prueba de manipulación
- Se suministra sin agujas
- Adecuada para gases o líquidos
- Luer Slip excéntrico
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO 7886 (DIS 7886) |
| Material | Polypropylene |
| Para utilizar con (aplicación) | Para el uso en investigación, para gases o líquidos |
| Desechables | Sí |
| Graduaciones | 0,2 mL |
| Volumen (métrico) | 10 mL |
| Tipo de conexión | Luer Slip excéntrico |
| Graduated | Sí |
| Esterilidad | Estéril |