Learn More
Terumo™ Jeringa Luer-Lock de tres partes
Código de producto. p-8001261
Click to view available options
Volumen (métrico):
20 ml
30 ml
Cantidad:
50 paq.
Paquete de 50
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Código de producto. 11866071
Marca: Terumo™ 8SS20L1
Edge
Utilice estas jeringas para la aspiración de líquidos o la recogida de sangre u otros líquidos corporales. Las jeringas de tres partes Luer-Lock Terumo™ tienen un diseño exclusivo de doble biselado para mayor comodidad del paciente.
Utilice estas jeringas para la aspiración de líquidos o la recogida de sangre u otros líquidos corporales. Las jeringas de tres partes Luer-Lock excéntricas Terumo™ tienen un diseño exclusivo de doble biselado para mayor comodidad del paciente.
  • Cuerpo con revestimiento de silicona para una acción suave del émbolo
  • Cuerpo transparente para permitir un rápido reconocimiento de las burbujas de aire
  • Marcas fáciles de leer
  • Sin látex.
  • Estériles y envasados en paquetes de despegado antimanipulación envasados individualmente
  • Las jeringas están disponibles con puntas Luer-Lock, Luer-Slip, catéter y puntas excéntricas
  • Disponibles en una amplia gama de tamaños
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad Clase IIa, producto estéril según MDD 93/42/CEE, CE 0197
Material Polypropylene
Descripción Graduación serigrafiada
Para utilizar con (aplicación) Para la inyección de líquidos inmediatamente después del llenado en el cuerpo humano, para la aspiración de líquidos o para la toma de muestras de sangre u otros fluidos corporales
Sin látex Sí
Tipo de producto Jeringa de tres piezas con punta Luer Lock, concéntrico
Desechables
Cantidad 50 paq.
Volumen (métrico) 20 ml
Tipo de conexión Luer Lock
Graduated Sí
Esterilidad Estéril
Título del producto
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.